安全性情報
8.04788
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
別名:
1-Iodopropane, Propyl iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7I
CAS番号:
分子量:
169.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-460-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
57 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
103 °C/1013 mbar
mp
-98 °C
転移温度
flash point 44 °C
溶解性
1.1 g/L
密度
1.75 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI Key
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.750
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F
引火点(℃)
44 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体