安全性情報
8.01667
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane
for synthesis
別名:
1-Bromopropane, Propyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7Br
CAS番号:
分子量:
122.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
203-445-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
146 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
490 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
3.4-9.1 % (v/v)
bp
71 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
転移温度
flash point -10 °C
溶解性
2.5 g/L
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.352 - 1.355
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体