詳細
ナトリウムメトキシドはナトリウムアルコキシドの1種です。様々な反応条件下、銅触媒存在下での不活性アリールブロミドとの反応が研究されています。DMF中パラジウム触媒の存在下でハロゲン化アリールと反応しアレーンを生成します。
アプリケーション
ナトリウムメトキシドは5-(3-アジドプロピル)ウリジンの調製に用いられています。ベツリン酸(BA)の2-シアノ誘導体である methyl 2-cyano-lup-3-hydroxy-2-en-28-oate (CN-BA)の合成に用いられることもあります。
ナトリウムメトキシドはエステル交換により植物油から脂肪酸メチルエステル(バイオディーゼル)を生産するためのアルカリ触媒として使用されることもあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
164992-BULK:
164992-100G:
164992-2KG:
164992-10KG:
164992-500G:
164992-250G:
164992-1KG:
164992-5G:
164992-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Production of biodiesel through optimized alkaline-catalyzed transesterification of rapeseed oil.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 87(3), 265-273 (2008)
A review on biodiesel production using catalyzed transesterification
Applied Energy, 87(4), 1083-1095 (2010)
Palladium hydrides in organic synthesis. Reduction of aryl halides by sodium methoxide catalyzed by tetrakis (triphenylphosphine) palladium.
The Journal of Organic Chemistry, 43(8), 1619-1620 (1978)
The copper catalysed reaction of sodium methoxide with aryl bromides. A mechanistic study leading to a facile synthesis of anisole derivatives.
Tetrahedron, 45(17), 5565-5578 (1989)
Carcinogenesis, 28(11), 2337-2346 (2007-08-29)
Betulinic acid (BA) is a phytochemical triterpenoid acid from bark extracts and is cytotoxic to cancer cells and tumors. We modified the A-ring of BA to give a 2-cyano-1-en-3-one moiety and the effects of the 2-cyano-lup-1-en-3-oxo-20-oic acid (CN-BA), 2-cyano derivative