Merck
403067
Sigma-Aldrich
ナトリウムメトキシド 溶液
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
別名:
ナトリウムメチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3ONa
CAS番号:
分子量:
54.02
Beilstein:
3592982
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
フォーム:
liquid
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
liquid
濃度
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
, clarity of solution to pass
bp
64.6 °C
密度
0.809 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナトリウムメトキシド溶液は 0.5 N メタノール中に 0.5 M 濃度のナトリウムメトキシドを溶解させたものです。有機合成において有機塩基として広く用いられます。
アプリケーション
ナトリウムメトキシド溶液は以下のようなプロセスで用いられることがあります:
  • チオールから相当するジスルフィド合成の溶媒として。
  • エステル交換プロセスによる脂肪酸メチルエステルの抽出に。
  • (1R,2R,3R,7aS)-1,2-ジベンジロキシ-3-tert-ブチルジフェニルシリロキシメチルピロリジジン-5-オンの合成。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403067-800ML:4548173145846
403067-4X100ML:
403067-BULK:
403067-VAR:
403067-250ML:4548173309194
403067-PZ:
403067-100ML:4548173145839
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical oxidation of thiols to disulfides.
Leite SLS, et al.
Synthetic Communications, 20(3), 393-397 (1990)
Biosynthetic origin of conjugated double bonds: production of fatty acid components of high-value drying oils in transgenic soybean embryos.
Cahoon EB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(22), 12935-12940 (1999)
Polyhydroxylated pyrrolizidines. Part I: Short and highly stereocontrolled syntheses of hyacinthacines.
Izquierdo I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(17), 2481-2487 (2001)
Gema Flores et al.
Food chemistry, 194, 1260-1265 (2015-10-17)
Black currant seeds are obtained as a residue during juice production. Black currant seed oil contains high amounts of nutritionally desirable constituents such as γ-linolenic acid (GLA), α-linolenic acid (ALA) and stearidonic acid (SA), as well as certain phenolic acids
Lisa Kolden Midtbø et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(6), 585-595 (2015-03-18)
Introduction of vegetable ingredients in fish feed has affected the fatty acid composition in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L). Here we investigated how changes in fish feed affected the metabolism of mice fed diets containing fillets from such farmed