Merck
156256
Sigma-Aldrich
ナトリウムメトキシド 溶液
25 wt. % in methanol
別名:
ナトリウムメチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3ONa
CAS番号:
分子量:
54.02
Beilstein:
3592982
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
フォーム:
liquid
蒸気密度
1.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
50 mmHg ( 20 °C)
96 mmHg ( 25 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
878 °F
濃度
25 wt. % in methanol
屈折率
n20/D 1.37
密度
0.945 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品はメタノール中25wt.%のナトリウムメトキシド溶液です。様々な反応条件下、銅触媒存在下での不活性アリールブロミドとの反応が研究されています。DMF(ジメチルフォルムアミド)中パラジウム触媒存在下でハロゲン化アリールと反応しアレーンを生成します。
アプリケーション
ナトリウムメトキシド溶液はNO含有ナノ粒子(SNO-NP)の合成に用いられています。
新規高スピン六核Mn(III)クラスター化合物[NaMn6(OMe)12(dbm)6]+は、MnCl2の酸化反応とNaOMeによって促進される凝集反応が同時に起こることによって合成されます。このクラスターはこれまでに例のない環状構造をとり、基底状態で24個の不対電子を持っています
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
60.0 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
15.55 °C - closed cup - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
156256-25ML:4548173108018
156256-BULK:
156256-VAR:
156256-2L:4548173108025
156256-18L:4548173107998
156256-CH:
156256-2.5L:4548173369686
156256-10KG:
156256-1L:4548173108001
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Brian J Riley et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(17), 19682-19692 (2020-04-16)
In this paper, sodium aluminosilicate aerogels and xerogels were evaluated as scaffolds for a variety of different getters including Ag+, Cs+, Cu2+, Fe3+, K+, Li+, Rb+, Sb3+, Sn2+, and Sn4+ for the capture of gaseous iodine coming from nuclear facilities.
Jessica Beekman et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 37(1), 48-60 (2019-10-10)
Fatty acid esters of 3-monochloropropanediol (3-MCPD), 2-monochlorpropanediol (2-MCPD), and glycidol are process-induced chemical contaminants found in refined vegetable oils. Due to their toxicological properties, there is potential concern regarding exposure to these compounds, particularly for formula-fed infants where refined edible
Palladium hydrides in organic synthesis. Reduction of aryl halides by sodium methoxide catalyzed by tetrakis (triphenylphosphine) palladium.
Zask A and Helquist P.
The Journal of Organic Chemistry, 43(8), 1619-1620 (1978)
Heidi E Schwartz-Zimmermann et al.
Archives of toxicology, 91(12), 3857-3872 (2017-06-24)
The Fusarium mycotoxin deoxynivalenol (DON) is a frequent contaminant of cereal-based food and feed. Mammals metabolize DON by conjugation to glucuronic acid (GlcAc), the extent and regioselectivity of which is species-dependent. So far, only DON-3-glucuronide (DON-3-GlcAc) and DON-15-GlcAc have been
Sonu Kumar et al.
Macromolecular bioscience, 20(6), e2000048-e2000048 (2020-04-15)
The synthesis and self-assembly of peptide-polymer conjugates into fibrillar nanostructures are reported, based on the amyloidogenic peptide KLVFF. A strategy for rational synthesis of polymer-peptide conjugates is documented via tethering of the amyloidogenic peptide segment LVFF (Aβ17-20 ) and its