Merck
138185
Sigma-Aldrich
ヒドロキシアセトン
contains ≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer, technical grade, 90%
別名:
1-ヒドロキシ-2-プロパノン, アセトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2OH
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
605368
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
90%
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
含みます
≤500 ppm sodium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)CO
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
InChI Key
XLSMFKSTNGKWQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキシアセトン(アセトール)は、ポリオール、アクロレイン、色素、皮膚の日焼け剤の製造に重要です。微生物細胞触媒存在下で不斉還元を受けて(R)-1,2-プロパンジオールを生成します。
アプリケーション
ヒドロキシアセトンは、メタノール中の金属酸化物担持金ナノ粒子上でのグリセロールとプロパンジオールの好気性酸化の研究に使用されました。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Muta. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
133.7 °F - closed cup
引火点(℃)
56.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
138185-5G:
138185-5KG:
138185-BULK:
138185-VAR:
138185-100G:
138185-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hongliang Zhu et al.
Bioresource technology, 149, 238-243 (2013-10-12)
Escherichia coli Lin43 is a strain which has some mutations in glycerol kinase (GlpK) and the repressor for the glycerol 3-phosphate regulon (GlpR). When exposed to glycerol, it quickly accumulates lethal levels of methylglyoxal, which is a precursor of acetol;
Qi-Xiang Guo et al.
The Journal of organic chemistry, 77(7), 3589-3594 (2012-03-02)
The diastereoselectively switchable enantioselective Mannich reaction of isatin imines with hydroxyacetone is reported. The chiral primary amino acid catalyzed this Mannich reaction to afford both anti- and syn-Mannich adducts in high yields, good diastereoselectivities, and enantioselectivities. The reason for the
I Blank et al.
Advances in experimental medicine and biology, 561, 171-189 (2006-01-28)
The formation of acrylamide (AA) from L-asparagine was studied in Maillard model systems under pyrolysis conditions. While the early Maillard intermediate N-glucosylasparagine generated approximately 2.4 mmol/mol AA, the Amadori compound was a less efficient precursor (0.1 mmol/mol). Reaction with alpha-dicarbonyls
Junsang Ko et al.
Journal of bacteriology, 187(16), 5782-5789 (2005-08-04)
Methylglyoxal (MG) is a toxic metabolite known to accumulate in various cell types. We detected in vivo conversion of MG to acetol in MG-accumulating Escherichia coli cells by use of (1)H nuclear magnetic resonance ((1)H-NMR) spectroscopy. A search for homologs
Oxidation of glycerol and propanediols in methanol over heterogeneous gold catalysts.
Taarning E, et al.
Green Chemistry, 10(4), 408-414 (2008)