安全性情報
8.01668
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane
for synthesis
別名:
2-Bromopropane, iso-Propyl bromide, Isopropyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHBr
CAS番号:
分子量:
122.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
200-855-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
224 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
expl. lim.
4.6 % (v/v)
bp
59-60 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
転移温度
flash point 19 °C
密度
1.31 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI Key
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1,313 - 1,316
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体