Merck
135615
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-2-メチルプロパン
98%
別名:
2-メチル-2-ブロモプロパン, tert-ブチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CBr
CAS番号:
分子量:
137.02
Beilstein:
1730892
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
0.5% potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4279 (lit.)
bp
71-73 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
organic solvents: miscible
密度
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI Key
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブロモ-2-メチルプロパン(tert-ブチルブロミド)は、有機合成における多用途の反応物であり、tert-ブチル基を導入しやすくします。グアニンベースのヌクレオシドの強力な脱グアニル化とアデニンベースのヌクレオシドの強力な脱アデニル化を引き起こします。
アプリケーション
生理学的条件下でハロゲン化アルカンによって誘発されるアデニンベースのヌクレオシドの強力な脱アデニル化の研究に、2-ブロモ-2-メチルプロパンが使用されました
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
135615-5G:
135615-VAR:
135615-BULK:
135615-500G:
135615-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Deadenylation of Adenine Based-Nucleosides and Calf thymus DNA Induced by Halogenated Alkanes at the Physiological Condition.
Sherchan J, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(10), 2318-2328 (2009)
Deguanylation of guanine based-nucleosides and calf thymus DNA induced by halogenated alkanes at the physiological condition.
Sherchan J and Lee E-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(12), 2318-2328 (2009)
tert-Butyl Bromide-Promoted Intramolecular Cyclization of 2-Arylamino Phenyl Ketones and Its Combination with Cu-Catalyzed C-N Coupling: Synthesis of Acridines at Room Temperature
Z Cao, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 85, 10167-10174 (2020)