安全性情報
8.01549
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-methylpropane
for synthesis
別名:
1-Bromo-2-methylpropane, iso-Butyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
137.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
201-141-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
41 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
92 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
転移温度
flash point 19 °C
溶解性
slightly soluble 0.51 g/L
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.264
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体