Merck
C56352
Sigma-Aldrich
2-クロロ-2-メチルプロパン
99%
別名:
tert-ブチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCl
CAS番号:
分子量:
92.57
Beilstein:
1730872
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4.82 psi ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI Key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 2-クロロ-2-メチルプロパンは、分子をtert-ブチル基によって官能基化するために使用されるアルキル化剤です。
  • イオン性液体1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムブロミドとの併用で、アルコールを塩化物に変換する、有効な塩素化剤として働きます。
  • 対応するアルコールで処理することにより、tert-ブチルエーテルの合成にも使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C56352-500G:
C56352-BULK:
C56352-25ML:
C56352-25G:
C56352-VAR:
C56352-500ML:
C56352-2.5L:
C56352-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improved procedure for preparation of t-alkyl aryl ethers.
Camps F, et al.
Synthesis, 03, 186-188 (1982)
Direct Halogenation of Alcohols and Their Derivatives with tert?Butyl Halides in the Ionic Liquid [pmIm]Br under Sonication Conditions?A Novel, Efficient and Green Methodology.
Ranu B C and Jana R
European Journal of Organic Chemistry, 2005(4), 755-758 (2005)
Synthesis and characterization of teranthene: a singlet biradical polycyclic aromatic hydrocarbon having Kekule structures.
Konishi A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(32), 11021-11023 (2010)
Palladium-Catalyzed Cyclization: Regioselectivity and Structure of Arene-Fused C60 Derivatives.
Hashikawa Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(45), 16350-16358 (2017)
Pyrene?Based Y?shaped Solid?State Blue Emitters: Synthesis, Characterization, and Photoluminescence.
Feng X, et al.
Chemistry - An Asian Journal, 7(12), 2854-2863 (2012)