Merck
491357
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-2-d1
98 atom % D
別名:
Isopropyl-2-d1 bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CDBr
CAS番号:
分子量:
124.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4252 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C(C)(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i3D
InChI Key
NAMYKGVDVNBCFQ-WFVSFCRTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19.00 °C - closed cup
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491357-5G:
491357-BULK:
491357-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)