Merck
590428
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane-d9
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
別名:
Butyl-d9 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)2CD2I
CAS番号:
分子量:
193.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
bp
130-131 °C (lit.)
mp
-103 °C
密度
1.696 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChI Key
KMGBZBJJOKUPIA-YNSOAAEFSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
590428-VAR:
590428-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)