Merck
900845
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC2D4O3
CAS番号:
分子量:
93.08
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C](O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900845-VAR:
900845-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)