Merck
793205
Sigma-Aldrich
Pyruvic-3-13C acid
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3COCO2H
CAS番号:
分子量:
89.05
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1
InChI Key
LCTONWCANYUPML-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
793205-BULK:
793205-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)