Merck
299359
Sigma-Aldrich
尿素-13C
research grade, 99 atom % 13C
別名:
13C標識尿素, カルバミド-13C, カルボニルジアミド-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CONH2
CAS番号:
分子量:
61.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
グレード
research grade
品質水準
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
299359-50G:
299359-VAR:
299359-BULK:
299359-5G:
299359-1G:
299359-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid