Merck
603430
Sigma-Aldrich
尿素-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
別名:
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CONH2
CAS番号:
分子量:
61.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
グレード
cGMP
品質水準
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アナリシスノート
Used as an Activie Pharmaceutical Ingredient (API) under the jurisdiction of the FDA and following cGMP and ICH guidelines for APIs
Used for Urea Breath Test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
603430-500G:
603430-5G:
603430-155G:
603430-25G:
603430-1KG:
603430-415G:
603430-2KG:
603430-100G:
603430-BULK:
603430-30G:
603430-1.5KG:
603430-VAR:
603430-755G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
尿素 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
尿素
尿素 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
尿素
尿素 GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
尿素
尿素 ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
尿素
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid