Merck
M1533
Sigma-Aldrich
N.N'-メチレンビスアクリルアミド 溶液
suitable for electrophoresis, 2% in H2O
別名:
BIS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2=CHCONH)2CH2
CAS番号:
分子量:
154.17
Beilstein:
1706297
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
形状
liquid
濃度
2% in H2O
テクニック
electrophoresis: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI Key
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N′-メチレンビスアクリルアミド溶液は、ポリアクリルアミドゲル調製に使用される架橋剤です。
アプリケーション
N,N′-メチレンビスアクリルアミド溶液は、ヒドロゲル前駆体溶液、およびヒドロゲル作製中のプロテオーム拡大分析(MAP)用ゲル溶液の成分として使用されています。また、伸長したヒドロゲルの再包埋時の再包埋液の成分としても使用されています。
タンパク質及び核酸の電気泳動で使用するためのポリアクリルアミドゲル作成の際にアクリルアミドと混合して用いられます。
調製ノート
電気泳動グレードのビスアクリルアミドの超純水溶液から調製されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M1533-BULK:
M1533PROC:
M1533-25ML:
M1533-100ML:
M1533-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chapter 15 - Techniques for Protein Analysis
Barh D and Azevedo V
Omics : A Journal of Integrative Biology null
Brendan Evano et al.
Cell reports, 30(10), 3195-3206 (2020-03-12)
Stem cells can be maintained through symmetric cell divisions (SCDs) and asymmetric cell divisions (ACDs). How and when these divisions occur in vivo in vertebrates is poorly understood. Here, we developed a clonogenic cell tracing method that demonstrates the asymmetric distribution
A J Aho et al.
British journal of anaesthesia, 115(2), 258-266 (2015-07-04)
Concomitantly recorded Bispectral Index® (BIS) and Entropy™ values sometimes show discordant trends during general anaesthesia. Previously, no attempt had been made to discover which EEG characteristics cause discrepancies between BIS and Entropy. We compared BIS and Entropy values, and analysed
Alice E Stanton et al.
Acta biomaterialia, 96, 310-320 (2019-07-01)
Extracellular matrix (ECM) is comprised of different types of proteins, which change in composition and ratios during morphogenesis and disease progression. ECM proteins provide cell adhesion and impart mechanical cues to the cells. Increasing substrate stiffness has been shown to
Bjørn Bjorvatn et al.
Sleep & breathing = Schlaf & Atmung, 19(4), 1387-1393 (2015-04-10)
The objective of the present study was to investigate the prevalence of insomnia and excessive sleepiness in relation to the presence and severity of obstructive sleep apnea (OSA). The sample consisted of patients referred to a university hospital on suspicion