アッセイ
98%
形状
solid
mp
101-105 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-5(2)8(12)13-9-6(10)3-4-7(9)11/h1,3-4H2,2H3
InChI Key
ACGJEMXWUYWELU-UHFFFAOYSA-N
詳細
メタクリル酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(NHS-MA)は、N-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)エステルとして知られる反応性モノマーの種類に属します。バイオコンジュゲーション、タンパク質標識化、ペプチド合成などの分野で、アミン反応性のカップリング反応により生体分子を修飾するために一般的に使用されています。 また、薬物または標的化リガンドを担体物質にコンジュゲーションするための架橋剤またはリンカー分子としても使用されます。
アプリケーション
メタクリル酸N-ヒドロキシスクシンイミドエステルは以下に使用できます:
- 低pH誘発薬物送達のため、RAFT重合により分解性の両親媒性ジブロックコポリマーマイクロ粒子を調製するためのモノマー。NHS-MAは薬物分子を分解から遮蔽し、その溶解度を向上させて、薬物動態特性を改善します。
- 組織工学に使用されるポリ-ε-カプロラクトン(PCL)足場の表面修飾。さまざまな分子量のキトサンと共役されるためにNHS基が使用されています。
- 酵素バイオ燃料電池用の生体適合性ポリマーハイドロゲルの調製。ハイドロゲルは酵素固定化マトリックスとして機能することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730300-BULK:
730300-VAR:
730300-1G:
730300-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrosprayed cysteine-functionalized degradable amphiphilic block copolymer microparticles for low pH-triggered drug delivery
Introduction to Polymer Chemistry, 10 (2019)
Water-soluble reactive copolymers based on cyclic N-vinylamides with succinimide side groups for bioconjugation with proteins
Macromolecules, 48(13), 4256-4268 (2015)
Fabrication of Unique Magnetic Bionanocomposite for Highly Efficient Removal of Hexavalent Chromium from Water
Scientific reports, 6(17), 31090-31090 (2016)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 46, 6677-6677 (2008)
Controlled polymerization of N-isopropylacrylamide with an activated methacrylic ester
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(24), 6340-6345 (2004)