Merck
765120
Sigma-Aldrich
1-ピレンメチルメタクリレート
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
別名:
1-ピレニルメチルメタクリレート, ピレニルメチルメタクリレート, ピレンメタクリレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16O2
CAS番号:
分子量:
300.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99% (GC)
形状
powder
含みます
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
mp
100-105 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
InChI Key
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-ピレンメチルメタクリレートは蛍光メタクリレートモノマーであり、ポリメチルメタクリレート(PMMA)を基材とする光学・蛍光温度センサーの合成に使用されます。これらのポリマーセンサーは逆溶解性転移特性(低温では非溶解、高温で溶解性)を示します。これらのセンサーは次のような分野で使用されています:バイオセンサー、薬物送達、論理ゲート、光学センサー。
アプリケーション
  • 蛍光モノマー
特徴および利点
水溶性、かつ温度感受性を持ち、環境の局所的な変化に応答します。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
765120-VAR:
765120-BULK:
765120-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PMMA based soluble polymeric temperature sensors based on UCST transition and solvatochromic dyes
Pietsch, C., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Polym. Chem., 1(7), 1005-1008 (2010)
A fluorescent thermometer based on a pyrene-labeled thermoresponsive polymer
Pietsch, C., Vollrath, A., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Sensors, 10(9), 7979-7990 (2010)