Merck
578169
Sigma-Aldrich
2-ナフチルメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O2
CAS番号:
分子量:
212.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
mp
62-64 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
InChI Key
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
蛍光モノマ-
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
578169-BULK:
578169-500MG:
578169-1G:
578169-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)