Merck
566217
Sigma-Aldrich
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
別名:
N-}-(2-オキソ-4-(トリフルオロメチル)-2H-クロメン-7-イル)アクリルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8F3NO3
CAS番号:
分子量:
283.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
InChI Key
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
蛍光モノマーです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
566217-VAR:
566217-BULK:
566217-500MG:
566217-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)