Merck
CDS022443
Sigma-Aldrich
7-アミノクマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
詳細
AldrichCPR
形状
solid
SMILES記法
NC1=CC=C2C=CC(OC2=C1)=O
InChI
1S/C9H7NO2/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5H,10H2
InChI Key
RRHXPUCIXLAHIY-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化学物質のコレクションの一部として、この製品を早期発見の研究者に提供していることにご注目ください。Sigma-Aldrichは、この製品の分析データを収集しません。購入者は、製品の同一性および/または純度を確認する責任を負います。あらゆる販売は最終的なものです。
SIGMA-ALDRICHとバイヤーの間の販売または契約のSIGMA-ALDRICH標準取引条件に含まれる契約条項にかかわらず、SIGMA-ALDRICHは本製品を「現品で」販売し、本製品に関して表明または保証は一切いたしません。これには以下のあらゆる保証も含まれます。法律による発生、取扱いの過程、パフォーマンスの過程、トレードの使用であるか否かを問わず、(A) 商品性の保証、(B) 特定の目的に対する適合性の保証、または(C) 第三者の知的財産権の侵害に対する保証。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS022443-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joanna Jakubowicz-Gil et al.
Neurotoxicity research, 26(1), 64-77 (2013-12-25)
The aim of the present study was to investigate the effect of sorafenib and quercetin on the induction of apoptosis and autophagy in human anaplastic astrocytoma (MOGGCCM) and glioblastoma multiforme (T98G) cell lines. In MOGGCCM cells, sorafenib initiated mainly apoptosis