Merck
H24003
Sigma-Aldrich
ウンベリフェロン
99%
別名:
7-ヒドロキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ヒドロキシクマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O3
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
127683
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
溶解性
dioxane: soluble
ethanol: soluble
SMILES記法
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI Key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ウンベリフェロンは以下の用途に使用できます:
  • 生物学的pHでの水中シアン化物アニオンを検出ならびにin vitroおよび in vivoでの過酸化水素を検出する蛍光プローブの合成。
  • 光データ記憶材料であるクマリンベースのポリマーの調製。
  • 抗菌剤およびDNAジャイレース阻害剤の特性を示すノボビオシン誘導体を合成する前駆体。
  • (+)-デクルシノールおよび(+)-アンゲルマリンを合成する出発材料。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H24003-10KG:
H24003-10G:
H24003-25G:
H24003-100G:
H24003-BULK:
H24003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fluorescent chemodosimeter for selective detection of cyanide in water.
Lee K S, et al.
Organic Letters, 10(1), 49-51 (2008)
Reversible two-photon optical data storage in coumarin-based copolymers.
Iliopoulos K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(41), 14343-14345 (2010)
Total synthesis of (+)-angelmarin.
Magolan J and Coster M J
The Journal of Organic Chemistry, 74(14), 5083-5086 (2009)
Rational design of a fluorescent hydrogen peroxide probe based on the umbelliferone fluorophore.
Du L, et al.
Tetrahedron Letters, 49(19), 3045-3048 (2008)
Novobiocin: redesigning a DNA gyrase inhibitor for selective inhibition of hsp90.
Burlison J A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(48), 15529-15536 (2006)