Merck
274372
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルアリルブロミド
95%, contains silver wool as stabilizer
別名:
1-ブロモ-3-メチル-2-ブテン, プレニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
149.03
Beilstein:
1420778
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
含みます
silver wool as stabilizer
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
密度
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
InChI Key
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,3-ジメチルアリルブロミドを使用して、1-および2-アリル-3-メチルインドールが合成されました。また、これは製品および塩基を修飾したピリミジンヌクレオシドの合成にも使用されました。
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
274372-10G:4548174007310
274372-VAR:
274372-1G:4548174007327
274372-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 49, 2533-2533 (1993)
Electrophilic substitution in indoles?I: Model experiments related to the synthesis of echinulin.
Tetrahedron, 21(5), 989-1000 (1965)
Kamal Rullah et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3826-3834 (2014-07-17)
The discovery of potent inhibitors of prostaglandin E2 (PGE2) synthesis in recent years has been proven to be an important game changer in pharmaceutical industry. It is known that excessive production of PGE2 triggers a vast array of biological signals
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1153-1153 (1993)