Merck
249904
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルアリルブロミド
technical grade, ~90%
別名:
1-ブロモ-3-メチル-2-ブテン, プレニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2Br
CAS番号:
分子量:
149.03
Beilstein:
1420778
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
~90%
形状
liquid
含みます
silver wool as stabilizer
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
密度
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
InChI Key
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,3-ジメチルアリルブロミドは、以下の調製に使用されています。
  • (±)-エルダノリド
  • 1-(3,3-ジメチルアリル)-L-トリプトファン
  • Aspergillus fumigatusから単離された抗生物質である(±)-フマギリン
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249904-BULK:
249904-5G:4548174005552
249904-25G:4548174005545
249904-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A direct synthesis of (?)-eldanolide via the highly regioselective prenylation of 2-trimethylsiloxyfuran.
Jefford CW, et al.
Tetrahedron Letters, 28(9), 949-950 (1987)
A total synthesis of ( )-fumagillin.
E J Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(7), 2549-2550 (1972-04-05)
Biosynthesis of aromatic isoprenoids. Part 5. The preparation of 1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and cyclo-L-aianyl-1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and their non-incorporation into echinulin.
Grundon MF, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1294-1298 (1980)