Merck
W364703
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ブテン-1-オール
≥98%, FG
別名:
3,3-ジメチルアリルアルコール, プレノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
86.13
FEMA番号:
3647
Beilstein:
1633479
EC Number:
欧州評議会番号:
4163
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.109
NACRES:
NA.21
官能:
green; fruity
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
蒸気圧
1.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
expl. lim.
16.3 %
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity
SMILES記法
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
InChI Key
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl-2-buten-1-ol is one of the key volatile aroma components of pepino fruit and daffodil flowers. It is used as a fragrance ingredient in fragrances cosmetics, and household cleaners and detergents.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
124.7 °F - closed cup
引火点(℃)
51.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W364703-1KG-K:
W364703-1KG:
W364703-4KG-K:
W364703-BULK-K:
W364703-4KG:
W364703-SAMPLE-K:
W364703-8KG-K:
W364703-VAR-K:
W364703-8KG:
W364703-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Use of solid-phase microextraction as a sampling technique for the characterization of volatile compounds emitted from Chinese daffodil flowers.
Song G, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 62(7), 674-679 (2007)
Fragrance material review on 3-methyl-2-buten-1-ol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S64-S69 (2010)
Quantitative analysis of the volatile aroma components of pepino fruit by purge?and?trap and gas chromatography.
Ruiz?Bevia F, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 82(10), 1182-1188 (2002)
Charla A Centrone et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(21), 5495-5503 (2004-10-07)
Mycobacteria biosynthesize a cell wall structure that is rich in polysaccharides containing arabinofuranose residues. The source of these arabinofuranose residues is decaprenolphosphoarabinose (1), the donor substrate for mycobacterial arabinosyltransferases. We have previously demonstrated that an analog of 1, C-phosphonate 7
Dusan Hesek et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(33), 13881-13888 (2012-08-07)
We describe a practical, multigram synthesis of (2Z,6Z,10Z,14Z,18E,22E)-3,7,11,15,19,23,27-heptamethyl-2,6,10,14,18,22,26-octacosaheptaen-1-ol [(Z(4),E(2),ω)-heptaprenol, 4] using the nerol-derived sulfone 8 as the key intermediate. Sulfone 8 is prepared by the literature route and is converted in five additional steps (18% yield from 8) to (Z(4),E(2),ω)-heptaprenol