Merck
W250708
Sigma-Aldrich
ゲラニオール
≥97%, FCC, FG
別名:
trans-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2507
Beilstein:
1722456
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.012
NACRES:
NA.21
官能:
fruity; citrus; floral; rose; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
5.31 (vs air)
蒸気圧
~0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
組成
Contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral (Neral + Geranial) and Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
linalool, citral (neral+geranial), nerol, geraniol, limonene (sum of D, L and DL)
官能
fruity; citrus; floral; rose; sweet
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲラニオールは甘藷焼酎、スイートバジル、ホップビール、及び緑茶の主な風味成分の1つとして存在するモノテルペンアルコールです。
アプリケーション
  • アルコールにより、心理社会的ストレスによる神経精神症状が悪化:ゲラニオールによる軽減:アルコールによって増強された心理社会的ストレスに対するゲラニオールの保護効果を調査し、神経精神疾患に対する潜在的な治療効果を強調しています(Ben-Azu et al., 2024)。
  • Drosophila suzukii を惹きつける酵母のヘッドスペース揮発成分の化学的および電気生理学的特性:害虫駆除戦略への洞察を提供する、ゲラニオールなどの酵母が生成する揮発性化合物に対するミバエ Drosophila suzukii の誘引性を研究(Castellan et al., 2024)。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W250708-9KG-K:4548173291185
W250708-20KG:4548173291154
W250708-1KG-K:4548173291147
W250708-SAMPLE:
W250708-1KG:4548173291130
W250708-20KG-K:4548173291161
W250708-9KG:4548173291178
W250708-BULK-K:
W250708-SAMPLE-K:
W250708-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Characterization of geraniol synthase from the peltate glands of sweet basil.
Iijima Y, et al.
Plant Physiology, 134(1), 370-379 (2004)
Biotransformation of hop-derived monoterpene alcohols by lager yeast and their contribution to the flavor of hopped beer.
Takoi K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(8), 5050-5058 (2010)
Characteristic flavor of Kamho-shochu (sweet potato spirit).
Ohta T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 54(6), 1353-1357 (1990)
Antimicrobial activity of green tea flavor components and their combination effects.
Kubo I, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(2), 245-248 (1992)
Edita E Revay et al.
Acta tropica, 124(1), 102-105 (2012-07-04)
We conducted a study to determine the degree of personal protection provided by the Terminix(®) ALLCLEAR(®) Mosquito Mister - Lantern Edition. This outdoor unit was operated to disperse an aerosolized aqueous 0.3% geraniol emulsion in timed-release intervals of 5.0, 7.5