Merck
163333
Sigma-Aldrich
ゲラニオール
98%
別名:
trans-3,7-ジメチル-2,6-オクタジエン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1722456
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.31 (vs air)
品質水準
蒸気圧
~0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.1 g/L at 25 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲラニオールは、クロムを含有するメソポーラスモレキュラーシーブが触媒する超臨界二酸化炭素の分子状酸素による酸化を受けてシトラルを生成します
アプリケーション
ゲラニオールは、益虫誘引剤として、草食動物で誘導された合成植物性揮発物質の野外評価で使用されましたin vitroおよびin vivoにおいて、イソプレノイドの腫瘍抑制能力を評価するために使用されました
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
163333-VAR:
163333-BULK:
163333-25G:
163333-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selective catalytic oxidation of geraniol to citral with molecular oxygen in supercritical carbon dioxide.
Dapurkar SE, et al.
Applied Catalysis A: General, 394(1), 209-214 (2011)
Maria Cristina Bonferoni et al.
Pharmaceutics, 11(3) (2019-03-06)
The pharmacological activities of geraniol include anticancer and neuroprotective properties. However, its insolubility in water easily induces separation from aqueous formulations, causing administration difficulties. Here we propose new emulsified formulations of geraniol by using the amphiphilic polymer chitosan-oleate (CS-OA) as
Ying Zhou et al.
Biomolecules, 9(12) (2019-12-06)
When insects attack plants, insect-derived elicitors and mechanical damage induce the formation and emission of plant volatiles that have important ecological functions and flavor properties. These events have mainly been studied in model plants, rather than crop plants. Our study
L He et al.
The Journal of nutrition, 127(5), 668-674 (1997-05-01)
Sundry mevalonate-derived constituents (isoprenoids) of fruits, vegetables and cereal grains suppress the growth of tumors. This study estimated the concentrations of structurally diverse isoprenoids required to inhibit the increase in a population of murine B16(F10) melanoma cells during a 48-h
Arunachalam Kannappan et al.
Journal of medical microbiology, 66(10), 1506-1515 (2017-09-13)
The current study has been designed to delineate the efficacy of geraniol (GE) on biofilm formation in Staphylococcus epidermidis as well as the effect of subinhibitory concentrations of GE on the development of adaptive resistance. Biofilm biomass quantification assay was