Merck
C83007
Sigma-Aldrich
シトラール
95%
別名:
レモナール, 3,7-ジメチル-2,6-オクタジエナール, ゲラニアールとネラールの混合物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS番号:
分子量:
152.23
Beilstein:
1721871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 200 °C)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI Key
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シトラールは、ネラール(3,7-ジメチル-2,6-オクタジエナールのシス体)およびゲラニアル(3,7-ジメチル-2,6-オクタジエナールのトランス体)の混合物です。シトラールは抗菌活性およびフェロモン作用を有し、一般にビタミンAおよびイオノン類の合成に用いられます。
シトラールは、食品および化粧品業界で芳香成分として使用されるモノテルペンアルデヒドです。
アプリケーション
  • シトラールは乳癌細胞株に対する抗がん剤として使用されています(MCF-7、MDA-MB-231)。
  • シトラールは解熱作用を示します。この作用はラットへのリポポリサッカライド(LPS)の全身投与により検討できます。
  • トリメチルシリルアジドを添加するとシトラールは1,3-双極子環状付加反応を受け、医薬品特性を有する1,2,3-トリアゾリンになります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
98 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C83007-5G:
C83007-VAR:
C83007-500G:
C83007-5ML:
C83007-100ML:
C83007-100G:
C83007-10L:
C83007-5KG:
C83007-500ML:
C83007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Theoretical and experimental studies of 1, 3-dipolar cycloaddition reactions between trimethylsilylazide and citral (geranial and neral)
Taban S and Taherpour AA
Indian Journal of Chemistry, 55(B), 1400-1414 (2016)
Citral induced apoptosis in MDA-MB-231 spheroid cells
Nigjeh SE, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 56-56 (2018)
Chemical and antimicrobial studies of monoterpene: Citral
Saddiq, Amna A and Khayyat, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 98, 89-93 (2010)
Clarissa M D Mota et al.
Journal of ethnopharmacology, 250, 112486-112486 (2019-12-18)
Citral (3,7-dimethyl-2,6-octadienal) is the main component of Cymbopogon citratus (DC) Stapf, an herb with analgesic properties. Arthritic pain is the main unpleasant component of rheumatoid arthritis. The pharmacological approaches used to treat arthritic pain are often accompanied by adjuvant drugs
Antipyretic effects of citral and possible mechanisms of action
Emilio-Silva MT, et al.
Inflammation, 40(5), 1735-1741 (2017)