安全性情報
8.02489
Sigma-Aldrich
Citral
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
別名:
Citral, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS番号:
分子量:
152.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
226-394-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 50 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
225 °C
有効性
4950 mg/kg LD50, oral (Rat)
2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
4.3-9.9 % (v/v)
bp
227-229 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
転移温度
flash point 98 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChI Key
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.889
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
98 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体