安全性情報
8.14575
Sigma-Aldrich
Citronellal
for synthesis
別名:
Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
203-376-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
14 hPa ( 88 °C)
品質水準
アッセイ
≥93.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
202 °C
有効性
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-4.5 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
bp
208 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 77 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 93.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.851 - 0.854
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体