Merck
373753
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-シトロネラール
96%
別名:
(−)-シトロネラール, (3S)-3,7-ジメチル-6-オクテナール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1720790
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −15°, neat
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)C[C@@H](C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
NEHNMFOYXAPHSD-JTQLQIEISA-N
詳細
(S)-(-)-シトロネラールは、主にユーカリシトリオドラおよびコウスイガヤの精油で検出されるモノテルペノイド化合物です。
アプリケーション
(S)-(-)-シトロネラールは、(+)-ヘキサヒドロカンナビノール、(S)-イソプレゴール、マカエリオールAおよびB様の生理活性物質の合成に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
373753-BULK:
373753-5G:
373753-1G:
373753-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
First synthesis of antimalarial Machaeriols A and B.
Chittiboyina AG, et al.
Tetrahedron Letters, 45(8), 1689-1691 (2004)
Asymmetric cyclization of unsaturated aldehydes catalyzed by a chiral Lewis acid.
Sakane S, et al.
Tetrahedron Letters, 26(45), 5535-5538 (1985)
Efficient one-pot synthetic approaches for cannabinoid analogues and their application to biologically interesting (-)-hexahydrocannabinol and (+)-hexahydrocannabinol.
Lee YR and Xia L.
Tetrahedron Letters, 49(20), 3283-3287 (2008)
Xiangxian Ying et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(6) (2019-03-21)
The members of the Old Yellow Enzyme (OYE) family are capable of catalyzing the asymmetric reduction of (E/Z)-citral to (R)-citronellal-a key intermediate in the synthesis of L-menthol. The applications of OYE-mediated biotransformation are usually hampered by its insufficient enantioselectivity and
Mathews L Paret et al.
Phytopathology, 102(1), 105-113 (2011-09-09)
Essential oils of palmarosa, lemongrass, and eucalyptus have shown promise as biofumigants for control of the bacterial wilt disease of edible ginger (Zingiber officinale) caused by Ralstonia solanacearum race 4 in previous potting medium studies. Biochemical changes in R. solanacearum