Merck
303461
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-β-シトロネロール
95%
別名:
(+)-β-シトロネロール, (R)-3,7-ジメチル-6-オクテン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
156.27
Beilstein:
1721506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
~0.02 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
光学活性
[α]19/D +5.3°, neat
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
112-113 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
InChI Key
QMVPMAAFGQKVCJ-SNVBAGLBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-(+)-β-シトロネロールは、次の反応を受けます。
  • 抗真菌剤 (R)-(+)-シトロネラールおよび(R)-(+)-シトロネル酸による酸化。
  • 2,2,2-トリクロロエトキシスルホンアミドによる分子内オレフィンアジリジン化を受けて、開環反応に使用できるシトロネロールアジリジンを形成します。
  • 一連の反応を受けて、全般性不安障害および不眠症の治療に使用できるα2δ-リガンドを形成します。
(R)-(+)-β-シトロネロールは、次の物質の調製に使用できます。
  • 酢酸ビニルで処理し、固定化Rhizomucor mieheiリパーゼを生体触媒とし、トランスエステル化反応を介する、(R)-(+)-β-シトロネリルアセテートの調製。
  • 酸化反応による(R)-(+)-シトロネラールおよび(R)-(+)-シトロネル酸の調製。
  • 2,2,2-トリクロロエトキシスルホンアミドで処理し、分子内オレフィンアジリジン化により行うシトロネロールアジリジンの調製。
また、(+)-インテゲリン酸ラクトン合成の出発物質としても使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
303461-VAR:
303461-1G:
303461-BULK:
303461-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A novel synthesis of (+)-integerrinecic acid lactone from R-(+) β-citronellol
White JD and Jayasinghe LR
Tetrahedron Letters, 29(18), 2139-2142 (1988)
Rh-catalyzed alkene oxidation: a highly efficient and selective process for preparing N-alkoxysulfonyl aziridines.
Guthikonda K, et al.
Tetrahedron, 62(49), 11331-11342 (2006)
Abir B Majumder et al.
Chemistry Central journal, 1, 10-10 (2007-09-21)
Use of enzymes in low water media is now widely used for synthesis and kinetic resolution of organic compounds. The frequently used enzyme form is the freeze-dried powders. It has been shown earlier that removal of water molecules from enzyme
Phenylglycine methyl ester, a useful tool for absolute configuration determination of various chiral carboxylic acids.
Yabuuchi T and Kusumi T
The Journal of Organic Chemistry, 65(2), 397-404 (2000)
Study of the antifungal potential of (r)-(+)-citronellal and its association with therapeutic agents used in the treatment of vulvovaginal candidiasis.
Medeiros CIS, et al.
Bioscience Journal, 33(2), 3041-3043 (2017)