Merck
W230920
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-β-シトロネロール
99%, FG
別名:
β-ロジノール, (S)-3,7-ジメチル-6-オクテン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
156.27
FEMA番号:
2309
Enzyme Commission number:
203-375-0
Beilstein:
1721505
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
02.011
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
蒸気圧
~0.02 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
密度
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; waxy; rose
SMILES記法
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W230920-VAR-K:
W230920-BULK-K:
W230920-25G-K:
W230920-1KG-K:
W230920-SAMPLE-K:
W230920-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)