Merck
533904
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3,7-ジメチルオクタン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2BrCH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
221.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
216-217 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 20 °C
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
VGSUDZKDSKCYJP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
533904-VAR:
533904-25ML:
533904-BULK:
533904-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jinjun Shao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7045-7052 (2012-08-01)
A series of linear and star-shaped pyrazine-containing acene molecules 1a-b, 2a-b and 3 substituted by dicarboximide groups are synthesized via condensation reactions between o-diamine and dione. High electron affinity (up to 4.01 eV) is achieved due to the introduction of