Merck
250023
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-ブロモ-2-メチルブタン
99%
別名:
(S)-(+)-2-メチルブチルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)CH2Br
CAS番号:
分子量:
151.04
Beilstein:
1718815
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]21/D +4.5°, c = 5 in chloroform
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
密度
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
CC[C@H](C)CBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI Key
XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
キラルネマティック液晶や光学活性なGrignard試薬の合成に用います。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250023-5G:
250023-1G:
250023-VAR:
250023-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zh. Org. Khim., 28, 1173-1173 (1992)
Journal of Materials Chemistry, 2, 119-119 (1992)
Nathan T Derstine et al.
Journal of insect science (Online), 12, 93-93 (2013-02-21)
Two detection methods for the little fire ant, Wasmannia auropunctata (Roger) (Hymenoptera: Formicidae), both employing the pheromone attractant 2,5-dimethyl-3-(2-methylbutyl)pyrazine (2-MeBu-diMePy), were compared with peanut butter based detection, in order to evaluate differences in species specificity and detection reliability. Trapping was
Journal of Materials Chemistry, 3, 609-609 (1993)