アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4409 (lit.)
bp
120-121 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble at 16.5 °C (0.02g/100ml)
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
1.261 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCBr
InChI
1S/C5H11Br/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
124095-500G:
124095-5G:
124095-VAR:
124095-100G:
124095-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック