Merck
B78106
Sigma-Aldrich
1-ブロモプロパン
99%
別名:
プロピルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
122.99
Beilstein:
505936
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
146 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
914 °F
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
71 °C (lit.)
mp
−110 °C (lit.)
密度
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCBr
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ブロモプロパンは、粘性や屈折率などの性質を調べるために調製される二成分混合物の各種モデルの成分として使用されています。
以下の用途でアルキル化試薬として使用されます:
  • セレン-置換イミダゾ[1,2-α]ピリジン誘導体の官能基化。
  • 1,4-ジヒドロキシ-2-プロポキシアントラキノン誘導体の合成。
また、以下の反応体としても使用されます:
  • ベルベリン-ベンズイミダゾール誘導体の合成。
  • ヨウ化アリールを用いたカルボニル化Barbier-根岸カップリングによるアルキルアリールケトンの合成。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
76.1 °F - closed cup
引火点(℃)
24.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B78106-BULK:
B78106-4L:
B78106-100ML:4548173990385
B78106-500ML:4548173990378
B78106-5ML:4548173990361
B78106-1L:
B78106-2.5L:
B78106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rodney T Chen et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(20), 6495-6502 (2011-05-06)
We describe a new method to characterize the underside (substrate interface) of plasma polymer (PP) thin films via their simple delamination from a sodium chloride single crystal substrate. By depositing the PP film onto an ionic bonded surface such as
Palladium-Catalyzed Carbonylative Coupling of Aryl Iodides with Alkyl Bromides: Efficient Synthesis of Alkyl Aryl Ketones.
Peng JB, et al.
advanced synthesis and catalysis, 360(21), 4153-4160 (2018)
Weihua Li et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 52(8), 769-777 (2010-07-27)
To investigate the health effects of 1-bromopropane (1-BP) and its dose-dependency in 1-BP production factories in China. Data of 60 female and 26 male workers in three 1-BP factories and the same number of age-, sex-, and region-matched controls were
Refractive index of binary liquid mixture of 1-bromopropane and 1,3, 5-trimethylbenzene.
Optical constant, 680-680 (2017)
Design, synthesis and biological evaluation of berberine-benzimidazole hybrids as new type of potentially DNA-targeting antimicrobial agents.
Jeyakkumar P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 122(11), 205-215 (2016)