Merck
249416
Sigma-Aldrich
2-エチルへキシルブロミド
contains 1% potassium carbonate as stabilizer, 95%
別名:
1-ブロモ-2-エチルへキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2Br
CAS番号:
分子量:
193.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
含みます
1% potassium carbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4538 (lit.)
bp
75-77 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC(CC)CBr
InChI
1S/C8H17Br/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
NZWIYPLSXWYKLH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-エチルヘキシルブロミドは以下の合成に使用されています。
  • メトキシ-4-(2-エチルヘキシルオキシ)ベンゼン
  • ベンゾ[1,2-b:4,5-b′]ジフランビルディングブロックを有する光起電力共役ポリマー
  • 1-ブロモ-4-(2′-エチルヘキシルオキシ)ベンゼン3
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
249416-5G:
249416-500G:
249416-BULK:
249416-100G:
249416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lijun Huo et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(27), 3318-3320 (2012-03-01)
A new building block of benzo[1,2-b:4,5-b']difuran (BDF) was firstly designed and synthesized. The newly designed unit was applied for constructing a new photovoltaic low band gap polymer, PBDFDTBT, which exhibited promising power conversion efficiency of 5.0%.
MEH-PPV: improved synthetic procedure and molecular weight control.
Neef CJ and Ferraris JP.
Macromolecules, 33(7), 2311-2314 (2000)
Siva Doddi et al.
Journal of fluorescence, 26(6), 1939-1949 (2016-11-01)
We report the synthesis and characterization of a new fluorescent dyad SP-DPP-SP(9) via efficient palladium-catalyzed Sonogashira coupling of prop-2-yn-1-yl 3-(3',3'dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indolin]-1'-yl)propanoatespiropyran, SP(8), a well known photochromic accepter, with 3,6-bis(5-bromothiophen-2-yl)-2,5-bis((R)-2-ethylhexyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, DPP(4), a highly fluorescent donor. Under visible light exposure the SP unit
Efficient 9-alkylphenyl-9-pyrenylfluorene substituted pyrene derivatives with improved hole injection for blue light-emitting diodes.
Tang C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(41), 4074-4080 (2006)
Marcelo D T Torres et al.
ACS nano, 15(1), 966-978 (2021-01-14)
Antibiotic-resistant bacteria infect close to 3 million people, and kill 35,000, each year in the United States. Ionic liquid (IL)-based antimicrobial agents have the potential to diversify our ever-diminishing antibiotic arsenal. Here, we describe an IL with potent submicromolar antimicrobial