Merck
244376
Sigma-Aldrich
5-クロロ-1-ペンチン
98%
別名:
(3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH2CH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
102.56
Beilstein:
1736710
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
67-69 °C/145 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCCC#C
InChI
1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
InChI Key
UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-クロロ-1-ペンチンは、Me3SnCu.Me2Sと反応することにより、5-クロロ-2-トリメチルスタンニル-1-ペンテンの合成に使用されます。また、ピラゾールの銅触媒合成において、α-ジアゾエステルとともに使用されます
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
244376-VAR:
244376-BULK:
244376-25G:
244376-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper-promoted cycloaddition of diazocarbonyl compounds and acetylides.
Xiangbing Qi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(18), 3242-3244 (2007-03-23)
Piers E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 71(3), 280-286 (1993)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide