グレード
purum
品質水準
フォーム
liquid
含みます
~0.3% magnesium oxide light as stabilizer
濃度
~80% in toluene
密度
1.39 g/mL at 20 °C
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
InChI Key
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 最大置換度(DS)2.8の新規アラビノガラクタンプロパルギルエーテル(アラビノ-3,6-ガラクタンのプロパルギル化による)
- 骨格としてのポリアセチレンと側基としてのピリジニウムを有する共役高分子電解質、ポリ(プロパルギルピリジニウムブロミド)
- ベンゾジアゼピン誘導体、4-フェニル-1-(プロパ-2-イン-1-イル)-1H-1,5-ベンゾジアゼピン-2(3H)-オン
- DNAに取り込み可能なN(3)-プロパルギル化2′-デオキシウリジン
- キラル含酸素非環式天然物(α-ヒドロキシアルデヒドのジアステレオ選択的プロパルギル化による)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
81831-VAR:
81831-50ML:4548173180304
81831-250ML:4548173180298
81831-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック