蒸気密度
1.93 (vs air)
品質水準
蒸気圧
11.6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChI Key
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
これは下記の合成にも使用することができます:
- Ag2CO3を助触媒として用いて3-オキソアミドと反応させることにより、さまざまな位置選択性のフラン-3-カルボキサミド。
- (アレーン)(ホスフィン)ルテニウム(II)錯体の触媒存在下でカルボン酸と反応させることにより、β-オキソプロピルエステル。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P50803-BULK:
P50803-VAR:
P50803-1L:4548173950914
P50803-100ML:4548173950907
P50803-5ML:
P50803-2.5L:
P50803-250ML:
P50803-500ML:4548173950921