Merck
690643
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-1-ブチン
technical, ≥90% (GC)
別名:
1-Methylpropargyl bromide, 2-Bromo-3-butyne, 3-Bromobutyne, 3-Butyn-2-yl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC(CH3)CC≡H
CAS番号:
分子量:
132.99
Beilstein:
1098353
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.472
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
InChI Key
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
76.6 °F
引火点(℃)
24.8 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
690643-VAR:
690643-1G:
690643-BULK:
690643-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)