Merck
410888
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-3-ブテン-1-オール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(Br)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
151.00
Beilstein:
1737671
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
64-65 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
OCCC(Br)=C
InChI
1S/C4H7BrO/c1-4(5)2-3-6/h6H,1-3H2
InChI Key
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Bromo-3-buten-1-ol is a primary alcohol. Acetylation of 3-bromo-3-buten-1-ol with acetic acid catalyzed by ytterbium(III) tosylate has been studied.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
410888-1G:
410888-10G:
410888-BULK:
410888-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lanthanide (III) tosylates as new acylation catalysts.
Parac-Vogt TN, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(9), 1810-1815 (2005)
Panshin SY.
US Geological Survey Data Series (1997)
Yen-Pin Lu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 379(2), 351-355 (2008-12-24)
Octaprenyl diphosphate synthase (OPPs) and undecaprenyl diphosphate synthases (UPPs) catalyze consecutive condensation reactions of farnesyl diphosphate (FPP) with 5 and 8 isopentenyl diphosphate (IPP) to generate C(40) and C(55) products with trans- and cis-double bonds, respectively. In this study, we
Tetrahedron Letters, 27, 3017-3017 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1723-1723 (1981)