Merck
469777
Sigma-Aldrich
6-クロロ-1-ヘキシン
98%
別名:
(4-Chlorobutyl)acetylene, 1-Chlorohex-5-yne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)4C≡CH
CAS番号:
分子量:
116.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
83 °C/95 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES記法
ClCCCCC#C
InChI
1S/C6H9Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
InChI Key
ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-クロロ-1-ヘキシンは、ハロゲン化炭化水素です。三重結合の存在により、クロロアルキル機能化シリコンナノ粒子の合成におけるミル処理において高い反応性を示します。
アプリケーション
6-クロロ-1-ヘキシンは、ビス(インドーリル)マレイミドピリジノファンや、様々なスペーサー長を持ったナフタレンペンダントで覆った二置換型ポリアセチレンの調製に使用されます。 n-BuLi によるリチウム化およびジエチルクロロホスフェートとの反応による、ジエチル6-クロロ-1-ヘキシニルホスホネートの調製に使用されます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
469777-25ML:
469777-5ML:
469777-VAR:
469777-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanochemical synthesis of functionalized silicon nanoparticles with terminal chlorine groups.
Hallmann S, et al.
Journal of Materials Research, 26(08), 1052-1060 (2011)
Comparison of amine-induced cyclization of 6-chloro-1-hexynylphosphonate and isobutyl 7-chlorohept-2-ynoate.
Srivastava HK, et al.
Tetrahedron, 65(22), 4389-4395 (2009)
Han-Cheng Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(10), 2863-2868 (2007-03-14)
Novel bis(indolyl)maleimide pyridinophanes 3, 9a, 9b, 10a, 10b, and 11 were prepared by cobalt-mediated [2+2+2] cycloaddition of an appropriate alpha,omega-diyne with an N,N-dialkylcyanamide. These macrocyclic heterophanes were found to be potent, selective inhibitors of glycogen synthase kinase-3beta. An X-ray structure
Jacky W Y Lam et al.
The journal of physical chemistry. B, 112(36), 11227-11235 (2008-08-19)
Poly(1-phenyl-1-alkyne)s bearing chromophoric pendants and containing alkyl spacers (-{(C 6H 5)CC[(CH 2) m OCOC 6H 4CCNp]} n - [P 1( m) ( m = 3, 4, 9); Np = 1-naphthyl]) were synthesized, and the effects of structural variations on the