アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4435 (lit.)
bp
85.5-86.5 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
CC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
515442-5G:
515442-VAR:
515442-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chimie organometallique sous haute pression: Reaction des chlorocetones avec l'hydrure de tributyletain.
Journal of Organometallic Chemistry, 287(1), 49-56 (1985)
Synthesis of 1-(n-hexyl-5-one)-2-chlorobenzimidazole.
Indian J. Chem. B, 44, 1239-1242 (2005)