Merck
T90344
Sigma-Aldrich
チラミン
≥98.0%
別名:
2-(4-ヒドロキシフェニル)エチルアミン, 4-(2-アミノエチル)フェノール, 4-ヒドロキシフェネチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
137.18
Beilstein:
1099914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0%
bp
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES記法
NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
InChI Key
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Drd2(24318)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • チラミンは、バイオメディカル用途のための様々なハイドロゲルの調製に幅広く使用されます
  • (-)-メセンブリンおよび(-)-ガランタミンの全合成における重要な前駆体として使用されます。
  • また、代謝物の光学的センシングのための蛍光レポータとしての、チラミン機能化グラフェン量子ドット(GQD)の調製にも使用できます。
生物化学的/生理学的作用
カテコールアミン作動性の神経末端に取り込まれ、偽伝達物質として放出されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T90344-VAR:
T90344-10KG:
T90344-1KG:
T90344-25G:
T90344-5G:
T90344-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Total Synthesis of (−)-Galanthamine by Remote Asymmetric Induction.
Kodama, Sumiaki et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 43(20), 2659-2661 (2004)
Ultrasensitive profiling of metabolites using tyramine-functionalized graphene quantum dots.
Li N, et al.
ACS Nano, 10(3), 3622-3629 (2016)
Enzyme-mediated fast in situ formation of hydrogels from dextran-tyramine conjugates.
Jin R, et al.
Biomaterials, 28(18), 2791-2800 (2007)
Desymmetrization of cyclohexadienones via cinchonine derived thiourea-catalyzed enantioselective aza-Michael reaction and total synthesis of (−)-Mesembrine
Gu Q and You S-L
Chemical Science, 2(8), 1519-1522 (2011)
In situ forming hydrogels based on tyramine conjugated 4-Arm-PPO-PEO via enzymatic oxidative reaction.
Park KM, et al.
Biomacromolecules, 11(3), 706-712 (2010)