アッセイ
≥96.5% (GC)
96.5-103.5% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.5% water
屈折率
n20/D 1.457-1.459
n20/D 1.458 (lit.)
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
密度
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
InChI Key
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Food samples using an electrochemical disposable screen-printed device consisting of two working electrodes in array mode and reversed-phase high-pressure liquid chromatography with fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Biological matrices using reversed-phase liquid chromatography separation coupled to electrospray ionization-ion trap tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-ITMS/MS).
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
52063-BULK:
52063-1ML:
52063-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック