アッセイ
≥98.5% (GC)
98.0-102.0% (wt., NT)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
175-181 °C/8 mmHg (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
適合性
conforms to structure for Infrared spectrum
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
InChI Key
DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
80345-100MG:
80345-BULK:
80345-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック