Merck
T2879
Sigma-Aldrich
チラミン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, neuromodulator
別名:
4-(2-アミノエチル)フェノール 塩酸塩, 4-ヒドロキシフェネチルアミン 塩酸塩, チロサミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
173.64
Beilstein:
3627058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
チラミン 塩酸塩, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
mp
271-274 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
Cl[H].NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChI Key
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
チラミン塩酸塩の用途は以下のとおりです:
  • 動脈血圧に影響を与えることなく下肢の血流を50%減少させるため、対照被験者と患者にアデノシンと併用投与
  • 蛍光色素(Atto 488およびAtto 655)を用いて標識し、免疫蛍光分析におけるペルオキシダーゼの基質として使用。
  • 5-(および-6)カルボキシフルオレセイン、スクシンイミジルエステル/ビオチンを用いて標識したジメチルホルムアミドで使用され、チラミドシグナル増幅におけるペルオキシダーゼの基質として使用。
生物化学的/生理学的作用
カテコールアミン神経終末に入り込み、偽伝達物質として放出されます。
チラミンは神経系に局在する生体アミンであり、神経調節物質です 。チロシン脱炭酸酵素は、チロシンからのチラミン生成を触媒します。チラミンは多数の精神障害に関連することがわかっています。 チラミン摂取により、セロトニン、エピネフリン、およびノルエピネフリンの貯蔵が枯渇します。これにより、心血管機能、血圧、グルコース産生、および全身の代謝などの生物学的イベントが亢進します。また、うつ病、片頭痛、不眠症を引き起こします。チラミンはいくつかの食物源に存在します。食物の発酵および腐敗の進行により、チラミン含有量が増加します。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T2879-VAR:
T2879-25G:
T2879-BULK:
T2879-100G:
T2879-5G:
T2879-1G:
T2879-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eighteen Steps to a Healthy Life, 167-167 (2014)
Two functional but noncomplementing Drosophila tyrosine decarboxylase genes distinct roles for neural tyramine and octopamine in female fertility
Cole Shannon H, et al.
Test, 280(15), 14948-14955 (2005)
Immunostaining Enhancement
Immunohistochemistry: Basics and Methods, 47-59 (2009)
Sepideh Saghati et al.
BMC research notes, 14(1), 384-384 (2021-09-30)
We aimed to detect the effect of a couple of parameters including Alg, H2O2, and HRP concentrations on the gelation time of Alg-based hydrogels using an enzymatic cross-linked procedure. NMR, UV-Vis, and ATR-FTIR analyses confirmed the conjugation of Ph to
A trace amine, tyramine, functions as a neuromodulator in Drosophila melanogaster
Nagaya Y, et al.
Neuroscience Letters, 329(3), 324-328 (2002)